missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromid-Standard für die Ionenchromatographie, 0.1M NaBr, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16351136 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16351136

Marke: SPEX Certiprep ASBR95X

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Br-0.1 M

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-15-6, 7732-18-5
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromid, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-Name Natriumbromid
SMILES [Na+].[Br-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bromide Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,1 M NaBr

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt