Learn More
Bromfenac-Ethylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30052334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052334 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052334 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3532.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bromfenac-Ethylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromfenac Ethyl Ester
CAS 102414-22-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromfenac Ethyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H16 Br N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Bromfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C17H16BrNO3/c1-2-22-15(20)10-12-4-3-5-14(16(12)19)17(21)11-6-8-13(18)9-7-11/h3-9H,2,10,19H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
IUPAC-Name Ethyl-2-[2-Amino-3-(4-brombenzoyl)phenyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 362.22
Menge 25 mg
Formelmasse 361,0314 g/mol