Learn More
Bromat-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 108.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12982085
![]() |
Fisher Chemical
A 007 100 |
100 ml | Flasche |
52.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12992085
![]() |
Fisher Chemical
A 007 250 |
100 ml | Flasche |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12902095
![]() |
Fisher Chemical
A 007 500 |
100 ml | Flasche |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
BrO3– |
Spezifikation
Bromat | |
BrO3– | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Flüssig | |
1 g/l | |
H2O |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H350
P201; P202; P280; P308+P313; P405; P501
Gefahr
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.