Learn More
Tiegel mit breitem Boden
Artikelnummer. 12877743
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12877743 25mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12877743 Lieferant Yorlab Lieferanten-Nr. 10448/11
Verfügbar ab: 20-08-2026
Spezifikation
Material Silika
Kapazität (metrisch) 25mL
Außendurchmesser (metrisch) 47mm
Höhe (metrisch) 27mm
Product Type Tiegel