Learn More
R&D Systems™ BRL 44408 maleate
Artikelnummer. 30002138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002138 10 mg 10 Milligramm
18065122 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002138 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1133/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.59 CHF
    234.15 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 25.44 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2A antagonist
BRL 44408 maleate is a selective α2A-adrenoceptor antagonist (Ki = 1.7 nM and 144.5 nM at α2A and α2B-adrenergic receptors respectively). Increases hippocampal noradrenalin release following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681806-46-2
Summenformel C17H21N3O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRL 44408 maleate
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 331.37
Reinheit >98%
Molekulargewicht 331.372