Learn More
Brinzolamid, TRC
Artikelnummer. 30135771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135771 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67760150MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138890-62-7
Summenformel C12 H21 N3 O5 S3
Molekulargewicht (g/mol) 383.51
Synonym Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-, AL 4862
IUPAC-Name (4R)-4-(Ethylamino)-2-(3-Methoxypropyl)-1,1-Dioxo-3,4-Dihydrothieno[3,2-e]Thiazin-6-Sulfonamid
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brinzolamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
Formelmasse 383.0643