Learn More
Brinzolamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17983866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983866 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1300.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Brinzolamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brinzolamide
CAS 138890-62-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Brinzolamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H21 N3 O5 S3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide,, AL 4862, Brinzolamide, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)-
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name (4R)-4-(Ethylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 383.51
Menge 250 mg
Formelmasse 383,0643 g/mol