Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Artikelnummer. 12728756
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°C to +70°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
12728756 -20°C to +70°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12728756 Lieferant Metrohm Lieferanten-Nr. 6.0341.100
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Elektrode
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4°F to 158°F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C to +70°C