Learn More
Brimonidin, TRC
Artikelnummer. 30332238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332238 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332238 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB677520250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine
CAS 59803-98-4
Summenformel C11H10BrN5
Menge 250 mg
Synonym 6-Quinoxalinamine, 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-(2-imidazolin-2-ylamino)quinoxaline, AGN 190342, Brimonidine, Bromoxidine, UK 14304, UK 14304-18
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMILES Brc1c(ccc2nccnc12)N=C3NCCN3
IUPAC-Name N-(5-Bromchinoxalin-6-yl)imidazolidin-2-imin
Molekulargewicht (g/mol) 292.13
Formelmasse 291.012