Learn More
Brimonidine tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478406
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478406 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16478406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0659A100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Brimonidine tartrate (UK 14304 tartrate) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine tartrate
CAS 70359-46-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H16BrN5O6
Menge 100 mg
Synonym UK 14304 tartrateAGN190342 tartrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (56.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Molekulargewicht (g/mol) 442.22
Formelmasse 442.22
Reinheit (%) 99.19%
Güte Research
Physikalische Form Solid