Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brimonidin, 98 %
Artikelnummer. 15638745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15638745 250 mg 250 Milligramm
15628745 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15638745 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461522500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59803-98-4 | C11H10BrN5 | 292.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59803-98-4
Summenformel C11H10BrN5
Molekulargewicht (g/mol) 292.14
MDL-Nummer MFCD00153878
InChI-Schlüssel XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
PubChem CID 2435
ChEBI CHEBI:3175
IUPAC-Name 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine
Schmelzpunkt 235.0°C to 236.0°C
Glührückstand 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 292.13
Reinheit (%) 98%