Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantgrün, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10511794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511794 500 g Glasflasche 500 Gramm
10195230 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511794 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 229605000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 633-03-4
Summenformel C27H34N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 482.639
MDL-Nummer MFCD00011880
InChI-Schlüssel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Green 1, C.I. 42040, Ethyl Green
PubChem CID 12449
IUPAC-Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium; Wasserstoffsulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Extinktion 1875 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Brilliant Green
Schmelzpunkt 180,0 °C
Namenshinweis High purity biological stain
Absorptionsverhältnis 1 to 1.2
Beilstein 13, 746
Merck Index 15, 1380
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 625 to 632nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 482.64
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brilliant Green, high purity biological stain
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.