Beschreibung
Brillantgrün wird in verdünnter Lösung als topisches Antiseptikum verwendet. Es ist wirksam gegen grampositive Mikroorganismen. Es wurde auch zum Färben von Seide und Wolle verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 633-03-4 |
| Summenformel | C27H34N2O4S |
| Synonym | Astradiamant green GX, Basic Green 1, Diamond Green, Emerald Green, Ethyl Green, Malachite Green G, Solid Green JO |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1mg/mL), ethanol, methanol. |
| InChI-Schlüssel | NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium; Wasserstoffsulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 482.639 |
| PubChem CID | 12449 |
| Formelmasse | 482.65 |
| Mehr anzeigen |