Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantgrün
Artikelnummer. 11499010
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499010 25 g 25 Gramm
11409020 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499010 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A12801.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 633-03-4 | C27H34N2O4S | 482.639 g/mol
Brilliant Green a stain used in bacteriological media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brilliantgrün ist ein Farbstoff, der in bakteriologischen Medien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (50 mg/ml), Methanol und 2-Methoxyethanol (60 mg/ml).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 633-03-4
Summenformel C27H34N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 482.639
MDL-Nummer MFCD00011880
InChI-Schlüssel NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Green 1; C.I. 42040
PubChem CID 12449
IUPAC-Name [4-[[4-(diethylamino)phenyl]-phenylmethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium; Wasserstoffsulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.OS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Green
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Beilstein 3901207
Merck Index 14,1374
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml at 25°C),ethanol (50mg/ml),methanol,and 2-methoxyethanol (60mg/ml).
Formelmasse 482.65
Menge 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brilliant Green
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Green 1