Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de crésyle brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10480881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10480881
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81029-05-2
Formule moléculaire 0·5 ZnCl4
Numéro MDL MFCD00148902
Spécification
Absorbance 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Nom chimique ou matériau Brilliant cresyl blue
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 400.97
Perte à la dessiccation 8 % max. (1 g, 110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis