Learn More
Brilliant Cresyl Blue, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 81029-05-2 |
| Summenformel | C17H20N3OCl. 1/2(ZnCl2) |
| Synonym | Brilliant Blue C, Brilliant Cresyl Blue ALD |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water, 1N Hydrochloric acid, or 50% ethanol. |
| Formelmasse | 385.94 |
| Menge | 25 g |
| Physikalische Form | Pulver |