Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantblau R, rein
Artikelnummer. 10184300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10184300
Marke: Thermo Scientific Chemicals 191490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-59-2
Summenformel C45H44N3NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 825.97
MDL-Nummer MFCD00041762
InChI-Schlüssel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Extinktion 700 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue R
Schmelzpunkt 174.0°C to 180.0°C
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1 to 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Formelmasse 825.98
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Bordeaux bis braun-violett
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver