Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantindocyanin 6B
Artikelnummer. 15406309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406309 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406309 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64297.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Brilliant Blue R wird für den Nachweis von Proteinbanden nach der Elektrophorese verwendet. Es ist ein empfindlicher Farbstoff für die Proteindetektion in Polyacrylamidgelen und ergibt auf klaren Hintergründen normalerweise blaue Banden mit einer Empfindlichkeit von 50 bis 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue R
CAS 6104-59-2
Summenformel C45H44N3NaO7S2
MDL-Nummer MFCD00041762
Beilstein 5718025
Synonym Coomassie Brilliant Blue R 250; C.I. 42660
Farbe Blau bis Rot
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 50 g
InChI-Schlüssel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Kristallpulver
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
IUPAC-Name Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 825.97
PubChem CID 61365
Formelmasse 825.97