Learn More
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24887
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Glasflasche
6104-59-2
C45H44N3NaO7S2
825.97
MFCD00041762
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Coomassie Blue R-250
61365
sodium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
6104-59-2
C45H44N3NaO7S2
825.97
MFCD00041762
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Coomassie Blue R-250
61365
sodium {4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)methylium
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Brilliant Blue R-250 wird häufig zum Färben von Proteinen in Polyacrylamid-Gelen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue R-250
Schmelzpunkt 174°C
Extinktionskoeffizient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifizierung Pass Test
Lambda max. 590 to 594nm
Formelmasse 825.96
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Dichte 0.25g/cm³
Farbindex Nr. 42660
Farbe Rotbraun
pH 6.2
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver/Feststoff