Learn More
Brilliant Blue FCF (Technische Klasse), TRC
Artikelnummer. 30005848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005848 10 g 10 Gramm
30005814 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005848 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67748010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3844-45-9
Summenformel C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 792.85
Synonym Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt (9CI), Brilliant Blue FCF (6CI), C.I. Acid Blue 9, disodium salt (7CI,8CI), AB 9, AB 9 (dye), Blue 1, Blue 1206, Blue FCF, Blue No. 1, Brilliant Blue, Brilliant Blue E 133, Brilliant Blue FCF Supra, C.I. 42090, C.I. Food Blue 2, Canacert Brilliant Blue FCF, D and C Blue No. 1, D&C Blue No. 1, Disodium erioglaucine, Dolkwal Brilliant Blue, Duasyn Acid Blue AE 02, E 133, E 133 (dye), Erioglaucine disodium salt, FD and C Blue 1, FD and C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1, FDC Blue 1, Food Blue 1, Food Blue 2, Food Blue Dye No. 1, Food Blue No. 1, Food Blue No. 2, Food Brilliant blue, Hexacol Brilliant Blue A, Japan Blue 1, Japan Blue No. 1, Japan Food Blue 1, Japan Food Blue No. 1, K-RCP-B 1AL, Kayaset Blue J-FG, Puricolor Blue ABL 9, Sicovit Brilliant Blue 85E133, Unicert Blue O 5601J, Usacert Blue No. 1, Usacert FD and C Blue No. 1
IUPAC-Name Disodium; 2-[[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)methyl]]Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]Azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-Dien-1-Yliden]Methyl]Benzolsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Blue FCF (E133)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 792.1222