Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar
Beschreibung
Führen Sie eine schnelle und gezielte antimykotische Therapien unter dem Einsatz des Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida-Agars durch. Diese chromogene Zusammensetzung bietet vier verschiedene diagnostische Farben für die präsumtive Identifizierung klinisch signifikanter Candida-Arten und ermöglicht schnellere, einfacher ablesbare Ergebnisse als mit herkömmlichen Medien.
Der Brilliance Candida-Agar enthält zwei chromogene Substrate, die von Enzymen, der Hexosaminidase und der alkalischer Phosphatase bestimmter Candida-Arten, gespalten werden. Die Wirkung der Enzyme auf die Chromogene führt zu einer Farbanreicherung innerhalb der Kolonie. Die Färbung hängt davon ab, welche Enzyme in den Organismen vorhanden sind. Candida tropicalis, C. albicans und C. dubliniensis besitzen Hexosaminidase, die zu grünen Kolonien führt. Jedoch führen auch andere Stoffwechselreaktionen von C. tropicalis zu einem lokalisierten Abfall des pH-Werts und somit zu dunkelblauen Kolonien. Die Aktivität der alkalischen Phosphatase von C. krusei führt zu einer braunen oder rosa Pigmentierung, während C. glabrata, C. kefyr, C. parapsilosis und C. lusitaniae aufgrund der Mischung aus natürlicher Pigmentierung und einer geringen alkalischen Phosphataseaktivität als verschiedene beige/braune/gelbe Farbtöne erscheinen. Erfahrene Anwender können diese Spezies nach Farbe und Kolonienmorphologie unterscheiden.
Die chromogenen Farbereaktionen finden auf einem opaken Hintergrund statt und ermöglichen die schnelle und einfache Differenzierung von Candida spp., insbesondere bei Vorhandensein von Mischinfektionen. Chloramphenicol hemmt das Bakterienwachstum, selbst nach längerer Inkubation.
Candida spp. kann aus Blut, Gehirn, Sputum, Liquor, kornealen Abstrichen, dem äußeren Gehörgang, den Nägel, dem Sinus nasalis, der Haut, subkutanem Gewebe, Gelenkflüssigkeit, Urin und Vaginalabstrichen isoliert werden. Candida spp. sind die häufigsten Pilzpathoge beim Menschen. Infektionen durch Candida spp. sind vielfältig und reichen von oberflächlichem und lokalem bis zu tiefem und weit verbreitetem Befall. Candida albicans und Candida glabrata stellen 70 bis 80 % der Hefe-Isolate von Patienten mit invasiver Erkrankung dar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Cremefarben, opak |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 10 °C |
| Beschreibung | Brilliance Candida-Agar |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Folienverpackung |
| Menge | 10/Packung |