Learn More
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10366553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10366553 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10366553 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP345500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zum Solubilisieren von Proteinen und zum Isolieren von Membrankomplexen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ 35
Farbe Weiß
CAS 9002-92-0
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 40°C
pH 5.5 to 7.0
Menge 500 g
Hydroxylzahl 40 to 60
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H30O2
Strukturformel C12H25 (OCH2CH2)n
Wasser 3% max.
MDL-Nummer MFCD00043063
Merck Index 15, 7675
Synonym Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
InChI-Schlüssel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC-Name 2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 230.39
Formelmasse 1199.56