Learn More
BrettPhos Palladacycle 3. Generation, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BrettPhos Palladacycle 3rd Generation |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 906.5 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |