Learn More
BrettPhos Palladacycle 3. Generation, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452927 5 g 5 Gramm
15462927 250 mg 250 Milligramm
15442927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047250.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1470372-59-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1470372-59-8
MDL-Nummer MFCD22572666
Synonym [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Farbe Gelb
Menge 5 g
Formelmasse 906.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest