Learn More
Breast Adenocaricinoma (MCF-7) Total RNA
Artikelnummer. 31782135 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Artikelnummer. 31782135 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. QS0600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Spezies Human
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäurenquantifizierung
Produkttyp Gesamt-RNA
Menge 10 μg
Probenquelle Tumor or Diseased Tissue, Cell Line
Versandbedingung Trockeneis