Learn More
BRD 7389, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001432
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001432 10 mg 10 Milligramm
18094792 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001432 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4037/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ribosomal S6 kinase inhibitor
Ribosomal S6 kinase (RSK) inhibitor (IC50 values are 1.2, 1.5 and 2.4 μM for RSK3, RSK1 and RSK2 respectively). Upregulates insulin expression in terminally differentiated pancreatic α-cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376382-11-5
Summenformel C24H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.42
InChI-Schlüssel XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenylethyl amino-3h-naphtho 1,2,3-de quinoline-2,7-dione, 1-phenethylamino-3h-naphtho 1,2,3-de quinoline-2,7-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2 7 ,3,5,9 17 ,10,12-heptaene-8,15-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2 7 ,3,5,9,11,13 17-heptaene-8,15-dione, 16-2-phenylethyl amino-14-azatetracyclo 7.7.1.0 2 ,?.0 1 3 , 1 ? heptadeca-1 16 ,2,4,6,9 17 ,10,12-heptaene-8,15-dione
PubChem CID 1080352
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCNC2=C3C4=CC=CC=C4C(=O)C5=C3C(=CC=C5)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRD 7389
Menge 10 mg
Formelmasse 366.41
Reinheit (%) >97%