Learn More
Cole-Parmer™ Gerade Schottverschraubung aus Messing mit Überwurfmutter
Artikelnummer. 11835443
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11835443
Marke: Cole-Parmer™ 3141214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Messing
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -85 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -65 °C
Schlauchgröße 3/8 Zoll
Maximaler Druck 400 psi
Max. Operating Temperature (English) 482 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp T-Verbinder mit Überwurfmutter