Learn More
Aalborg™ BRASS FLOWMETER O2 20L/MN
Artikelnummer. 11700599
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Durchflussmesser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11700599 Durchflussmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11700599 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. ACRY010223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35 CHF
    55.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 35.84 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026