Learn More
Rotronic™ EICHKAMMER/FUEHLER 20MM
Marke:  Rotronic™ ER20K
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 11980685
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Calibration Device, Push-on
Brass, Nickel-plated
For 20mm dia. 1 Probe
1 Each