Learn More
Cole-Parmer™ VERBINDER EDELSTAHL WEIBLICH 1/4' 1/4'
Cole-Parmer™ gerade Anschlussstücke (Schnellkupplung x Klemmring-Kupplungskörper, aus Messing) sind das Körperstück einer metallischen Schnellkupplung und können mit Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
Brand: Cole-Parmer™ 31404-29
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Widersteht Vakuum bis 250 psi, Temperaturen von -40 bis 180 °F und können mit Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden.
Specifications
Schnellkupplungseinsatz für Klemmverschraubungsgehäuse | |
Messing | |
Passend für Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser | |
-40 °C | |
Passend für Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser | |
250 psi |
Autoklavierbar | |
4.49 cm | |
Ideal für Druck- und Vakuumanwendungen | |
1er-Packung | |
Autoklav oder Ethylenoxid. | |
82 °C |