Learn More
Aalborg™ DURCHFLUSSM/VENTIL 6 GASE HE 2L/MN 2L/MN
Marke: Aalborg™ ACRZ-010157
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Durchflussmesser-Kit | |
1/8 in. NPT (F) | |
Messing | |
5% | |
65 °C | |
20 ml/min |
1 LPM | |
108 mm | |
25 mm | |
Endwert | |
Messing |