Learn More
Witeg™ Messingbohrer-Set aus Kork
Artikelnummer. 15829584
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Messing
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
15829584 Messing
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15829584 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 7 414 302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.67 CHF
    339.94 CHF / 1 Stück
    Sparen 100.73 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung in einem Set mit 9 Stück
  • Mit Henkel
  • Aus Messing gefertigt
  • Bohrungsdurchmesserbereich von 5 bis 15 mm
  • 5,0, 6,25, 7,5, 8,75, 10,0, 11,25, 12,5, 13,75 und 15,0 mm
Spezifikation
Produkttyp Korkbohrer
Außendurchmesser (metrisch) Von 5 bis 15 mm
Material Messing
Enthält 9 Stück