Learn More
Cole-Parmer™ Rohradapter aus Messing mit Überwurfmutter
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Messing |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -85 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -65 °C |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Maximaler Druck | 400 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |