Learn More
Cole-Parmer™ Klemmverschraubungen aus Messing
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Messing |
| Zur Verwendung mit | 0,25 in. NPT (M) |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -65 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |