Learn More
Cole-Parmer™ Winkelverbinder aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
16.55 CHF - 21.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp Winkelanschlussstück mit Überwurfmutter
Autoklavierbar Nein
Material Messing
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -85 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -65 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11815423
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31412-06
1/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11825423
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31412-08
3/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Winkelanschlussstück mit Überwurfmutter
Messing
-65 °C
482 °F
Nein
-85 °F
400 psi
250 °C