Learn More
Cole-Parmer™ Anzeige mit Messinggehäuse
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-12 bis + 76 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wählen Sie eine Anzeige nur für %RF-Messungen, %RF- und °>F-Messungen oder %RF-,°> F- und °> C-Messungen
- Alle Modelle verfügen über einen Zellulose-RF-Sensor, der die relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100 % misst
- Thermohygrometer verfügen über einen Bimetall-Temperatursensor
- Modelle 03310 – 20 und 03310 – 40 enthalten ein Prüfzertifikat, das die Einhaltung der angegebenen Spezifikationen gewährleistet
- Alle Anzeigen verfügen über ein massives Messinggehäuse, eine Glasfläche mit einem Durchmesser von 5 Zoll und vorgebohrte Löcher für die Wandmontage
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 1.5 Zoll |
| Skalengröße (angloamerikanisch) | 6 Zoll Durchmesser |
| Material | Messing |
| Modell | Cole-Parmer Messinggehäuse-Anzeige, % RH/ und ° F/° C |
| Auflösung | 2% rF; 2°C |
| Produkttyp | Anzeige mit Messinggehäuse |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 10 bis 170° F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -12 bis + 76 °C |
| Genauigkeit | ±3 % rel. Luftfeuchtigkeit; ±1 % Temp. |