Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Lochdeckel zur Becherpositionierung
Artikelnummer. 15388634
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15388634
Marke: Branson Ultrasonics™ 100032511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschall-Reinigungsbädern
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallreinigungsbädern
  • Hilft, die Becher sicher im Bad zu platzieren
Spezifikation
Typ Abdeckung für die Positionierung des Bechers
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren