Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Lochdeckel zur Becherpositionierung
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallreinigungsbädern
- Hilft, die Becher sicher im Bad zu platzieren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Abdeckung für die Positionierung des Bechers |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren |