Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Lochdeckel zur Becherpositionierung
Artikelnummer. 13483639
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13483639
Marke: Branson Ultrasonics™ CPN246013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschall-Reinigungsbädern
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallreinigungsbädern
  • Hilft, die Becher sicher im Bad zu platzieren
Spezifikation
Typ Abdeckung für die Positionierung des Bechers
Zur Verwendung mit (Geräte) Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren