Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Beschallungsbecher
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
2 Zoll
3 Zoll
3,6 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Process samples in complete isolation.
- Enable sonification of sample without the horn coming into contact with the liquid
- Choose standard or high-intensity horn
Standard Cup Horn
- For sample sizes less than 1mL
- Can simultaneously process a number of sealed vials or test tubes with identical parameters
- Ideal for liposome preparation, viruses and radioactive materials
- Processes single samples in test tubes or sealed vessels
- Water-jacketed solid titanium construction
- Concaved shape enables high-intensity cavitation for maximum cell disruption
- Ideal for blood chemistry, tissue culture, emulsification, dispersion, lipid vesicles, suspension, homogenization and degassing
- Dimensions (O.D. x approx. L): 3.56 x 7 in. (91 x 180mm)
- Cavity size: 1.75 in.(43mm)
- 1/8 NPT coolant port with supplied Nalgon™ fitting
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher-Sonotrode |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) | 7.6 cm |
| Material | Titan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Vorbereitung von Liposomen, Viren und radioaktiven Materialien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sonifier™ S-450 Zelldisruptor |