Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Tragegestelle
Artikelnummer. 10755735
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Höhe (angloamerikanisch):
8 in.
12 in.
15 in.
20 in.
Breite (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
15 in.
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
10755735 Ultraschallbad, Modell 3800 12 in. 8 in. 1 Stück
10537644 Ultraschallbad, Modell 8800 20 in. 15 in. 1 Stück
10706305 Ultraschallbad, Modell 1800 8 in. 6 in. 1 Stück
10450904 Ultraschallbad, Modell 2800 12 in. 6 in. 1 Stück
10204634 Ultraschallbad, Modell 5800 15 in. 15 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10755735 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. CPN916041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
  • Verschiedenste Größen für alle Bäder
Spezifikation
Typ Tragegestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 3800
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Modell 3800
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30,48 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.