Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Tragegestelle
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
- Verschiedenste Größen für alle Bäder
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragegestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, Modell 2800 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Modell 2800 |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 30,48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |