Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschall-Säuberungsbadzubehör, Solid Insert Traysranson
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.7 L
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 L
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
- Also ideal for sample preparation
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Solid Insert Tray |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Kapazität (metrisch) | 9.4 l |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 gal. |
| Tiefe (metrisch) | 15.24 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, Modell 5800 |
| Enthält | Built in handle |
| Länge (angloamerikanisch) | 10.5 in. |
| Länge (metrisch) | 26.67 cm |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |