Learn More
Branson Ultrasonics™ Zubehör für Bransonic™ Ultraschallreinigungsbad, Lochblechwanne
Artikelnummer. 10644175
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,27 l
3,4 l
6,8 l
11,4 l
25 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad, Modell 1800
Ultraschallbad, Modell 2800
Ultraschallbad, Modell 3800
Ultraschallbad, Modell 5800
Ultraschallbad, Modell 8800
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10644175
Marke: Branson Ultrasonics™ 100410162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
  • Zubehör für Tisch-Ultraschallsysteme
Spezifikation
Typ Perforiertes Tablett
Kapazität (metrisch) 3,4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 0.75 gal.
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, Modell 2800
Material Edelstahl