Learn More
BrandTech™ Wide Mouth Square Bottles
Catalog Number p-4484623
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
VITLAB wide mouth square bottles made of high density polyethylene with low density polyethylene screw caps
  • space saving square design give smaller footprint
Fassungsvermögen 16.9 oz., 500mL
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL 65
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 90 x 90 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16.9 oz.
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable