Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ MZ2C NT Selbsteinstellende Vakuumsysteme
Ölfreie adaptive Einweg-Systeme für eine um bis zu 30 % schnellere Verdunstung als bei konventionellen elektronischen Vakuumreglern
Marke: VACUUBRAND™ 20732400
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Includes:
- Steuerung (Modellnr.: CVC3000)
- Eingebautes System zur Lösungsmittelrückgewinnung
- Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Die Vakuumsteuerung passt die Pumpgeschwindigkeit an, sodass keine Magnetventile oder Pumpenumschaltung erforderlich sind
- Automatische Erkennung und Einhaltung der Siedepunktkurven, durchgehende Optimierung der Vakuumwerte
- Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden, hysteresefreien Vakuums auf einem einzelnen Sollwert
- Bis zu zehn anwenderprogrammierte Mehrschrittprogramme für verschiedene Anwendungen einstellbar
- Der bidirektionale RS232-Anschluss ermöglicht eine Prozessvalidierung sowie die Ausführung komplexer Pumpenprogramme
- Geringerer Geräuschpegel und Membranverschleiß dank VARIO Regelung
- Strömungswege aus korrosionsbeständigen Fluorpolymeren
- Mit integriertem Gasballast
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar), Saugleistung bei maximaler Drehzahl: 47 l/min (1.7 cfm)
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
1.1 bar | |
5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast) | |
0.24 hp | |
CVC3000 Regler, eingebautes System zur Lösungsmittelrückgewinnung, Bedienungsanleitung | |
CE, ATEX II 3G IIC T3 X innere Atm | |
Fluoroplastic (Case) | |
43 dBA | |
-10 bis 60 °C | |
10°C | |
Ölfreies System für eine um bis zu 30 % schnellere Verdunstung als bei konventionellen elektronischen Vakuumreglern | |
9.6 Zoll | |
9.5 Zoll | |
9.5 Zoll | |
Diaphragm Pump | |
2 | |
Trocken, Rotationsverdampfung, Gel Dryers, Vacuum Concentrators, Rotary Evaporation | |
2 |
200/230 V | |
CVC 3000 | |
1.8A | |
30 bis 2400 | |
230 V, 50/60 Hz | |
MZ 2C NT VARIO | |
CEE | |
40°C | |
2.8 m3/Stunde | |
50/60 Hz | |
24.5 cm | |
24.3 cm | |
243.08 mm | |
40 | |
Chemical-Resistant | |
Oil-Free |