Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Service-Kits für Vakuumpumpen der Modelle ME4C und MZ2C
Marke:  BrandTech™ 20696814
Additional Details : Gewicht : 0.03600kg
Artikelnummer. 10304351
  • 441.95 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Dichtungssatz Membranen, Ventile, MZ 2C
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumpumpen Modelle ME4C und MZ2C
2 Membrane und 4 Ventile
Wartungskit