Learn More
VACUUBRAND™ 1M Vakuumschlauch DN 10 mm Kautschuk
Artikelnummer. 10684332
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gesamtlänge (metrisch):
3 m
missing translation for 'unitSize'
1 Meter
Artikelnummer. 10684332
missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20686002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für VACUUBRAND- und Membranpumpen und andere Pumpen mit einem 10 mm- (3/8 Zoll) Schlauchanschluss
  • 10 mm Innendurchmesser
  • Formstabil durch dicke Wände
  • Aus hochwertigem Kautschukgummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Kautschuk Gummi
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 9.8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 3 m
Zur Verwendung mit BrandTech Pumpenmodelle: ME1 C, MEC, MZ1 C, ME2 und ME4 NT Pumpen
Verpackungsmenge 3 Meter-Länge
Farbe Natural
Flexibility Flexible
Produkttyp Tubing