Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpen: Ölnebelfilter
Ölnebelfilter und Ersatzteile für VACUUBRAND Drehschieber-Vakuumpumpen
46.15 CHF - 431.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10292551
|
VACUUBRAND™
20698003 |
Modell RE2, RZ2, RE2.5, RZ2.5, RE5, RZ5, RE6, RZ6 Drehschiebervakuumpumpe | Ölnebelfilter |
365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10590362
|
VACUUBRAND™
20698004 |
Modelle RZ2.5, RZ6, RC6 | Filter Element |
46.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10485823
|
VACUUBRAND™
20698017 |
Model RE8, RE9, RE16 und RZ8, RZ9, RZ16 Drehschiebervakuumpumpe | Ölnebelfilter |
431.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für den Gebrauch mit VACUUBRAND Drehschieber-Vakuumpumpen
- Ölnebelfilter “FO” fängt bis zu 99 % des von der Pumpe erstellten Nebels ein, was beim Erhalt der Laborumgebung hilft
- Kat. Nr.: 10590362 ist ein Ersatzteil für kleine Ölnebelfilter 10292551