Learn More
VACUUBRAND™ Vakuumpumpen mit Drehschieber: Einlass-Separatoren
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Drehschieber-Vakuumpumpen Modelle RE2, RZ2, RE 2.5 (Nr. 2069715x) und RZ 2.5 (Nr. 2069812x)
Drehschieber-Vakuumpumpen Modelle RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (Nr. 2079715x) und RZ 2.5 (Nr. 2079812x)
Model RE8, RE9, RE16 und RZ8, RZ9, RZ16 Drehschiebervakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit VACUUBRAND Drehschieber-Vakuumpumpen
Einlass-Separatoren “AK” verhindern, dass Kondensat und Partikel in die Vakuumpumpe gelangen. Dadurch bleibt die Leistung erhalten.
Hinweis: Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2079715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2079812x bitte Schneider 20698006 bestellen. Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Artikelnr. 2069715x und RZ 2.5 mit Artikelnr. 2069812x Abscheider 20698000 bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert, dass Kondensate und Partikel in die Vakuumpumpe eindringen |
| Zur Verwendung mit | Drehschieber-Vakuumpumpen Modelle RE2, RZ2, RE 2.5 (Nr. 2069715x) und RZ 2.5 (Nr. 2069812x) |
| Modell | 20698000 |
| Typ | Flüssigkeitsauffang-/Separatoreinlage |